Drukuj
Bezwodnik octowy ≥99% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
33214-1L 33214-2.5L 33214-4X2.5L 33214-500ML 33214-6X1L 33214-200L
33214-1LEA 328 PLN
33214-1L 33214-2.5L 33214-4X2.5L 33214-500ML 33214-6X1L HONC33214-200L
Bezwodnik octowy ≥99% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Bezwodnik octowy
Formuła: (CH₃CO)₂O
Temp. Wrzenia: 140 °C
Gęstość: 1,083 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008705
Numer CAS: 108-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8
Jednostka: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Klasyfikacja Merck : 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99 %
Boiling range 136 - 138 °C
Explosion Limit 10.3 %
Density (D 20/4) 1.079 - 1.082
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Boron (B) Max. 0.02 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.01 %
Reaction against H₂SO₄ complying