Drukuj
octan sodu ≥99.0% (by titrimetric analysis) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
71185-250G 71185-50G
71185-250GEA 1500 PLN
71185-250G 71185-50G
octan sodu ≥99.0% (by titrimetric analysis) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa  4.76 (acetic acid)
Form Solid
Autoignition Temperature 1112 °F