Drukuj
octan sodu ≥99.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
241245-1KG 241245-2.5KG
241245-1KGEA 1370 PLN
241245-1KG 241245-2.5KG
octan sodu ≥99.0% ACS, Fluka™
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO₄-titr.) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (120°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 9.2
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
IR spectrum complying
Form Solid
pKa  4.76 (acetic acid)