Drukuj
tlenek żelaza (III) ≥95%, purified, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 317 PLN
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
tlenek żelaza (III) ≥95%, purified, Fluka™
tlenek żelaza (III)
Formuła: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Temp. topnienia: 1.565 °C
Gęstość: 5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011008
Numer CAS: 1309-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2
Klasyfikacja Merck : 13,04058
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %