Drukuj
azotan chromu (III) nonahydrat ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
31313-25KG 31313-500G
31313-25KGEA 30060 PLN
31313-25KG 31313-500G
azotan chromu (III) nonahydrat ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
azotan chromu (III) nonahydrat
Formuła: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400.15 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 54.8 °C
Gęstość: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149659
Numer CAS: 7789-02-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02246
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm