Drukuj
siarczan wapnia dihydrat 99.0-101.0% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of NF, E516, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
12056-1KGEA 282 PLN
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
siarczan wapnia dihydrat 99.0-101.0% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of NF, E516, Fluka™
siarczan wapnia dihydrat
Formuła: CaSO₄·2H₂O
Gęstość: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149625
Numer CAS: 10101-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (250°C) 19.0 - 23.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Fluoride (F) Max. 30 ppm
Residual solvents complying