Drukuj
tlenek wapnia 96-100.5% (excluding ignited substances), proszek drobnoziarnisty, Puriss., meets analytical specification of FCC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
12047-1KGEA 182 PLN
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
tlenek wapnia 96-100.5% (excluding ignited substances), proszek drobnoziarnisty, Puriss., meets analytical specification of FCC, Fluka™
tlenek wapnia
Formuła: CaO
Temp. Wrzenia: 2,850 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 3,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9
Klasyfikacja Merck : 13,01691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (excluding ignited substance) 96 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.5 %
Loss on ignition Max. 3.5 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Fluoride (F) Max. 0.015 %
Mg and alkali salts (SO₄) Max. 2.5 %
Form powder (fine)