Drukuj
purpura bromokrezolowa Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
32642-1KGEA 7400 PLN
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
purpura bromokrezolowa Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Change range complying
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying
Extinction maximum at 414 - 424 nm
Extinction maximum of Min. 400
pH Range 5.2 - 6.8, yellow to purple