Drukuj
błękit bromotymolowy solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
32822-100MLEA 346 PLN
32822-100ML
błękit bromotymolowy solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Jednostka: 1170
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Test of sensitivity complying
Change range (pH 5,8-7,4) complying