zieleń bromokrezolowa Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32742-5G
32742-25G
32742-5GEA
405
PLN
32742-5G
32742-25G
zieleń bromokrezolowa Reag. Ph. Eur., Fluka™
zieleń bromokrezolowa
Formuła:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Temp. topnienia: 225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005874 Numer CAS: 76-60-8 Klasyfikacja Merck : 13,01370 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH Range | 3.8 - 5.4, yellow to blue |
Indicator solution | complying |
Change range | complying |
Test of sensitivity | complying |
Curve course (UV) | complying |