Drukuj
Eter diizopropylu ≥98.5% (by GC) stabilised, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol ~0,001%
38270-2.5L 38270-1L
38270-2.5LEA 683 PLN
38270-2.5L 38270-1L
Eter diizopropylu ≥98.5% (by GC) stabilised, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Eter diizopropylu
Beilstein Number: 1731256
RTECS Number: TZ5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formuła: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 67…70 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,73 g/cm³
Temp. Zapłonu: –29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008880
Numer CAS: 108-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-560-6
Jednostka: 1159
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
factor 0.998 - 1.002
Identity (IR) complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Density (D 20/4) 0.723 - 0.725
Refractive index (n 20/D) 1.367 - 1.369
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
2-propanol (GC) Max. 0.5 %
Assay BHT (GC) 0.0005 - 0.02 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 10 ppm
APHA Max. 25
Autoignition Temperature 827 °F