Drukuj
EDTA sól disodowa concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 193 PLN
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA sól disodowa concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA sól disodowa
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Klasyfikacja Merck : 12,03556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002