Drukuj
Siarczan potasu ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
31270-1KG 31270-5KG 31270-6X1KG
31270-1KGEA 366 PLN
31270-1KG 31270-5KG 31270-6X1KG
Siarczan potasu ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1,698 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.5 - 8.0
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total N Max. 5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %