błękit tymolowy indicator S. No.: 879, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
32728-5G
32728-25G
32728-5GEA
252
PLN
32728-5G
32728-25G
błękit tymolowy indicator S. No.: 879, Fluka™
błękit tymolowy
Formuła:
C₂₇H₃₀O₅S Temp. topnienia: 221 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005869 Numer CAS: 76-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3 Klasyfikacja Merck : 12,09541 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) | complying |
Change range (Ph1,2 - 2,8) | complying |
Change range (PH₈,0 - 9,6) | complying |
Indicator solution | complying |
Extinction maximum at | 589 - 599 nm |
Extinction maximum of | 700 - 900 |