Drukuj
wodorotlenek wapnia ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31219-1KGEA 463 PLN
31219-1KG HONE31219.9025 31219-100G 31219-25KG 31219-500G 31219-6X1KG
wodorotlenek wapnia ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 580 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %
Assay of CaCO₃ Max. 3 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.03 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Substances not precipitated by NH₄OH (asO₄) Max. 2.5 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %