Drukuj
Wodortlenek baru oktahydrat ≥98%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31127-100G 31127-1KG 31127-25KG
31127-100GEA 256 PLN
31127-100G 31127-1KG HONC31127-25KG
Wodortlenek baru oktahydrat ≥98%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 78 °C
Gęstość: 2,180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Assay of BaCO₃ Max. 2 %
Insoluble in acid Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 1.5 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %