Drukuj
2-Etoksyetanol 99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eter monoetylowy glikolu etylenowego, Cellosolw etylowy
128082-2.5L 128082-25L 128082-1L
128082-2.5LEA 754 PLN
128082-2.5L 128082-25L 128082-1L
2-Etoksyetanol 99%, Reagent Grade
2-Etoksyetanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 136 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: -70 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002869
Numer CAS: 110-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-804-1
Jednostka: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Klasyfikacja Merck : 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 460 °F
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Vapor Pressure 3.8 mmHg ( 20 °C)