Drukuj
heksacyjanożelazian(III) potasu ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
31253-1KGEA 1020 PLN
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
heksacyjanożelazian(III) potasu ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
heksacyjanożelazian(III) potasu
Formuła: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011392
Numer CAS: 13746-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3
Klasyfikacja Merck : 13,07712
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %