Drukuj
N,N-Dimetyloacetamid ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus for HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
270555-2.5L 270555-1L 270555-4X2.5L
270555-2.5LEA 1480 PLN
270555-2.5L 270555-1L 270555-4X2.5L
N,N-Dimetyloacetamid ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus for HPLC, Riedel-de Haën™
N,N-Dimetyloacetamid
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1737614
Formuła: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…166 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008686
Numer CAS: 127-19-5
Klasyfikacja Merck : 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 270 nm Max. 1.0
Absorbance 280 nm Max. 0.30
Absorbance at 290 nm Max. 0.15
Absorbance at 310 nm max. 0.05
Absorbance at 320 nm max. 0.03
Absorbance at 360 nm max. 0.01
Absorbance at 400 nm max. 0.01
Explosion Limit 11.5 %, 160 °F
Vapor Density 3 (vs air)