Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
M79603-1L M79603-2.5L M79603-20L M79603-6X1L M79603-4L
M79603-1LEA 302 PLN
M79603-1L M79603-2.5L HONCM79603-20L M79603-6X1L HONCM79603-4L
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99%, Reagent Grade
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 9,5 %(V)
Temp. topnienia: -24 °C
Gęstość: 1,028 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 0.29 mmHg ( 20 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
APHA Max. 50
Vapor Density 3.4 (vs air)
Explosion Limit 9.5 %
Autoignition Temperature 518 °F
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)