Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
270458-1L 270458-2.5L 270458-4X4L 270458-6X1L
270458-1LEA 818 PLN
270458-1L 270458-2.5L HONC270458-4X4L 270458-6X1L
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) 99, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 204 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.028 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 9.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.50
Absorbance at 285 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.4 (vs air)
Vapor Pressure 0.29 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)
Autoignition Temperature 518 °F