Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.7%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
494496-1L 494496-2.5L 494496-200L
494496-1LEA 1170 PLN
494496-1L 494496-2.5L HONC494496-200L
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.7%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 204 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: -24 °C
Gęstość: 1,028 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.7 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Titrable Base Max. 0.001 meq/g
Free alkali (as methylamine) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.50
Absorbance at 285 nm Max. 1.00
APHA Max. 20
Vapor Pressure 0.99 mmHg ( 40 °C)
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)