Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
443778-1L 443778-2.5L
443778-1LEA 810 PLN
443778-1L 443778-2.5L
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 106420
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 204 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,028 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free amine Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
APHA Max. 50
IR spectrum complying
Vapor Density 3.4 (vs air)
Vapor Pressure 0.99 mmHg ( 40 °C)
Autoignition Temperature 518 °F