Chloran(I) sodu 4,00 - 4,99% available chlorine roztwór wodny, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
239305-500ML
239305-5L
239305-500MLEA
575
PLN
239305-500ML
239305-5L
Chloran(I) sodu 4,00 - 4,99% available chlorine roztwór wodny, Reagent Grade
Chloran(I) sodu
- ≥95% for general laboratory use.
Formuła:
ClNaO Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011120 Numer CAS: 7681-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of active chlorine | 4 - 5 % |
Vapor Pressure | 17.5 mmHg ( 20 °C) |
Composition | available chlorine, 4.00-4.99% |