Chloran(I) sodu 6 -14% available chlorine roztwór wodny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
13440-500ML
13440-6X500ML
13440-500MLEA
354
PLN
13440-500ML
13440-6X500ML
Chloran(I) sodu 6 -14% available chlorine roztwór wodny, Fluka™
Chloran(I) sodu
Formuła:
ClNaO Temp. Wrzenia: 111 °C Temp. topnienia: –30…–20 °C Gęstość: 1,206 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011120 Numer CAS: 7681-52-9 Jednostka: 1791 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of active chlorine | 6 - 14 % |