Drukuj
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat ≥99.0% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
44939-250G 44939-1KG
44939-250GEA 338 PLN
44939-250G 44939-1KG
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat ≥99.0% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Formuła: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149709
Numer CAS: 13478-10-9
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron(III) Max. 2000 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm