Kwasny siarczan potasu ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
31260-50KG
31260-1KG
31260-6X1KG
31260-25KG
31260-50KGEA
13350
PLN
31260-50KG
31260-1KG
31260-6X1KG
HONC31260-25KG
Kwasny siarczan potasu ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Kwasny siarczan potasu
Formuła:
KHSO₄ Temp. topnienia: 200 °C Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011404 Numer CAS: 7646-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-594-1 Jednostka: 2509 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,07695 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.002 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Total N | Max. 0.001 % |