Drukuj
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat 99-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
13245-1KG 13245-50KG
13245-1KGEA 435 PLN
13245-1KG 13245-50KG
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat 99-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Formuła: MnSO₄·1H₂O
Temp. topnienia: 700 °C (anhydr.)
Gęstość: 2,950 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149159
Numer CAS: 10034-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Assay 98.0 - 102.0 %
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Substances not precipitated by (NH₄)2S Max. 0.5 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying