Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
09720-1KG 09720-50KG
09720-1KGEA 406 PLN
09720-1KG HONC09720-50KG
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.0 - 5.0
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 200 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Iron(III) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 20 ppm