Drukuj
Siarczan miedziowy, anhydrous 99-100.5% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
12852-1KGEA 1320 PLN
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
Siarczan miedziowy, anhydrous 99-100.5% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.606 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Klasyfikacja Merck : 12,02722
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (250°C) Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 30 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying