Drukuj
siarczan baru 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
11432-25KGEA 2610 PLN
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
siarczan baru 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
Gęstość: 4,400 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.5 - 100.5 %
Loss on ignition (600°C) Max. 2.0 %
Soluble in acid Max. 0.3 %
Soluble Ba-salts complying
Acid. or alk. react. impurities complying
Oxidizable S compounds complying
Residual solvents complying