Drukuj
Czerwień fenolowa ACS Indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32661-10G 32661-25G 32661-100G
32661-10GEA 332 PLN
32661-10G 32661-25G 32661-100G
Czerwień fenolowa ACS Indicator, Fluka™
Czerwień fenolowa
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7
Klasyfikacja Merck : 13,07329
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clearness of the solution complying
Loss on drying (vacuum) Max. 5 %
Residue on ignition Max. 1 %
Change range complying
Extinction maximum at 552 - 562 nm
Extinction maximum of 900 - 1800