Drukuj
tiocyjanian potasu ≥99.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
207799-100G 207799-2.5KG
207799-100GEA 148 PLN
207799-100G 207799-2.5KG
tiocyjanian potasu ≥99.0% ACS, Fluka™
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 172 °C
Gęstość: 1,89 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.7
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Matter consuming I (as I) complying
IR spectrum complying