Drukuj
tiocyjanian potasu ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Potassium rhodanide
31272-1KG 31272-250G 31272-6X1KG 31272-6X250G 31272-25KG
31272-1KGEA 710 PLN
31272-1KG 31272-250G 31272-6X1KG 31272-6X250G HONC31272-25KG
tiocyjanian potasu ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500 Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 172 °C
Gęstość: 1.89 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Insoluble in Ethanol Max. 0.01 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.5
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.001 %
Matter consuming I (as I) Max. 0.025 %