Drukuj
diwodorofosforan potasu ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
60221-250GEA 1650 PLN
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
diwodorofosforan potasu ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.1 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)