Drukuj
wodorofosforan diamonu 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
04211-1KG 04211-25KG
04211-1KGEA 379 PLN
04211-1KG 04211-25KG
wodorofosforan diamonu 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
Temp. topnienia: 155 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (1 %,25°C) 7.6 - 8.2
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %