Drukuj
Wodorotlenek potasu ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
03564-100ML 03564-500ML
03564-100MLEA 205 PLN
03564-100ML 03564-500ML
Wodorotlenek potasu ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 112 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1