Drukuj
Wodorotlenek potasu 85-100.5%, pellets, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,NF, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
06005-25KGEA 1640 PLN
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
Wodorotlenek potasu 85-100.5%, pellets, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,NF, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.327 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 85.0 - 100.5 %
Total alkali (as KOH) Min. 85.0 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Assay of Potassium (K) Min. 59.9 %
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0005 %
Appearance of the solution complying
Water insoluble substances complying
Residual solvents complying