Drukuj
1,2-Dimetoksyetan ≥99% inhibitor-free, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
E27408-1LEA 669 PLN
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
1,2-Dimetoksyetan ≥99% inhibitor-free, Reagent Grade
1,2-Dimetoksyetan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 85 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: -58 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: -2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008502
Numer CAS: 110-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-794-9
Jednostka: 2252
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03251
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Vapor Pressure 48 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 10.4 %