Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
20256-2.5L 20256-1L 20256-202.7L
20256-2.5LEA 670 PLN
20256-2.5L 20256-1L HONC20256-202.7L
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
eter metylowo-tert-butylowy
Beilstein Number: 1730942
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 55,3 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: -109 °C
Gęstość: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: -28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.5 %
Density (20°C) 0.736 - 0.744 g/ml
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.376
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Autoignition Temperature 705 °F