Drukuj
dimetylosulfotlenek 99,5, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D5879-1GA D5879-100ML D5879-1L D5879-500ML D5879-25L D5879-7L D5879-2.5L D5879-230KG D5879-5L
D5879-1GAEA 2560 PLN
D5879-1GA D5879-100ML D5879-1L D5879-500ML D5879-25L D5879-7L D5879-2.5L D5879-230KG D5879-5L
dimetylosulfotlenek 99,5, reagent
dimetylosulfotlenek
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 28.5 %(V)
Temp. topnienia: 18.5 °C
Gęstość: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 2.7 (vs air)
Autoignition Temperature 573 °F
Vapor Pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 42 %, 63 °F
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)