Drukuj
dimetylosulfotlenek ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
472301-4L 472301-4X4L 472301-6X500ML
472301-4LEA 2050 PLN
472301-4L 472301-4X4L 472301-6X500ML
dimetylosulfotlenek ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
dimetylosulfotlenek
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C
Gęstość: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Acid (by titration) Max. 0.001 meq/g
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)