Drukuj
azotan amonu ceru (IV) 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 roztwór wodny ≥97% Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
38187-1LEA 940 PLN
38187-1L
azotan amonu ceru (IV) 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 roztwór wodny ≥97% Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny, Fluka™
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Jednostka: 2796
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Assay 0.095 - 0.105 mol/l
Density (D 20/4) 1.083 - 1.098