Drukuj
kwas metoksyfenylooctowy ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 3980 PLN
65210-25G 65210-5G
kwas metoksyfenylooctowy ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
kwas metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 165 °C (24 hPa)
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064217
Numer CAS: 7021-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-300-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50