Drukuj
mrówczan amonu ≥99.0% (by anhydrous basis) for HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
17843-250G 17843-50G
17843-250GEA 2020 PLN
17843-250G 17843-50G
mrówczan amonu ≥99.0% (by anhydrous basis) for HPLC, Fluka™
mrówczan amonu
Formuła: HCO₂NH₄
Temp. topnienia: 116 °C
Gęstość: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013103
Numer CAS: 540-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-753-9
Klasyfikacja Merck : 13,00525
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the solution (c=10%) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2 %
pH (10 %, 20°C) 5.5 - 7.5
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02