Drukuj
węglan amonu, Puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Salt of hartshorn
11204-1KG 11204-2.5KG 11204-25KG
11204-1KGEA 218 PLN
11204-1KG 11204-2.5KG HONC11204-25KG
węglan amonu, Puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
węglan amonu
Formuła: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Temp. topnienia: >59 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 506-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay of NH₃ 30.0 - 34.0 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying