Drukuj
azotan ołowiu (II) 99,0 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dinitrate
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
228621-100GEA 224 PLN
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
azotan ołowiu (II) 99,0 ACS, Fluka™
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 458…459 °C (1.023 hPa)
Gęstość: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
In diluted HNO₃ insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Form Solid