Drukuj
azotan ołowiu (II) 99, Puriss., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dinitrate
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 560 PLN
11520-1KG HONC11520-5KG
azotan ołowiu (II) 99, Puriss., Fluka™
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 458…459 °C (1.023 hPa)
Gęstość: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %