Drukuj
Tetrahydrofuran ≥99.0% contains inhibitor, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol 250 ppm
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
178810-10LEA 2150 PLN
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
Tetrahydrofuran ≥99.0% contains inhibitor, Reagent Grade
Tetrahydrofuran
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 65 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay BHT (GC) 200 - 300 ppm
APHA Max. 20
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Explosion Limit 11.8 %
Vapor Pressure 114 mmHg ( 15 °C)
Vapor Density 2.5 (vs air)