Drukuj
Azotan(V) srebra 99,0 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
209139-100G 209139-500G
209139-100GEA 2410 PLN
209139-100G 209139-500G
Azotan(V) srebra 99,0 ACS, Fluka™
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 212 °C
Gęstość: 4.350 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Free acid complying
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying